Print…
Tricloreto de niodímio hexahidratado 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN2632-100G IN2632-50G
APOSIN2632-100GEA 248 EUR
APOSIN2632-100G APOSIN2632-50G
Tricloreto de niodímio hexahidratado 99,9%
Tricloreto de niodímio hexahidratado
Fórmula: Cl₃Nd·6H₂O
Ponto de Fusão: 124 °C
Densidade: 2,282 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149801
Número CAS: 13477-89-9