Print…
Neodymium(III) acetate hydrate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Neodymium(III) acetate xhydrate, Neodymium triacetate hydrate
IN2623-50G IN2623-250G
APOSIN2623-50GEA 109 EUR
APOSIN2623-50G APOSIN2623-250G
Neodymium(III) acetate hydrate 99,9%
Neodymium(III) acetate hydrate
Fórmula: C₆H₁₁NdO₇
Peso Molecular: 339.39 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150120
Número CAS: 334869-71-5
EINECS: 228-244-5