Print…
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN2521-100G IN2521-500G
APOSIN2521-100GEA 0 EUR
APOSIN2521-100G APOSIN2521-500G
Cloreto de manganês (II) tetrahidratado 99%
Cloreto de Manganês (II) tetrahidratado
Fórmula: MnCl₂·4H₂O
Ponto de ebulição: 106 °C
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149792
Número CAS: 13446-34-9