Print…
Sulfato de magnésio 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
IN2448-1KG IN2448-500G
APOSIN2448-1KGEA 24.8 EUR
APOSIN2448-1KG APOSIN2448-500G
Sulfato de magnésio 98%
Sulfato de Magnésio
Fórmula: MgSO₄
Peso Molecular: 120.37 g/mol
Ponto de Fusão: 1124 °C (decomposição)
Densidade: 2.66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011110
Número CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-296-2
Merck Index: 12,05731