Print…
Hidróxido de lítio monohidratado 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN2340-2.5KG IN2340-500G
APOSIN2340-2.5KGEA 1210 EUR
APOSIN2340-2.5KG APOSIN2340-500G
Hidróxido de lítio monohidratado 98%
Hidróxido de lítio monohidratado
Fórmula: LiOH·1H₂O
Peso Molecular: 41.96 g/mol
Ponto de ebulição: 924 °C
Ponto de Fusão: 462 °C
Densidade: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149772
Número CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556