Print…
Cloreto de lítio, anidro 99,95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN2326-100G IN2326-25G IN2326-250G
APOSIN2326-100GEA 261 EUR
APOSIN2326-100G APOSIN2326-25G APOSIN2326-250G
Cloreto de lítio, anidro 99,95%
Cloreto de lítio
Fórmula: LiCl
Peso Molecular: 42.39 g/mol
Ponto de ebulição: 1325…1360 °C
Ponto de Fusão: 605 °C
Densidade: 2.068 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
Merck Index: 13,05550