Print…
Cloreto de lítio, anidro 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN2323-1KG IN2323-250G
APOSIN2323-1KGEA 841 EUR
APOSIN2323-1KG APOSIN2323-250G
Cloreto de lítio, anidro 99,9%
Cloreto de lítio
Fórmula: LiCl
Peso Molecular: 42.39 g/mol
Ponto de ebulição: 1325…1360 °C
Ponto de Fusão: 605 °C
Densidade: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550