Print…
Nitrato de ferro (III) nonahidratado 99.999%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
IN2077-25G IN2077-5G
APOSIN2077-25GEA 596 EUR
APOSIN2077-25G APOSIN2077-5G
Nitrato de ferro (III) nonahidratado 99.999%
Nitrato de Ferro (III) nonahidratado
Fórmula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Peso Molecular: 404 g/mol
Ponto de ebulição: 125 °C
Ponto de Fusão: 47.2 °C
Densidade: 1.684 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149708
Número CAS: 7782-61-8
UN: 1466
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,04057