Print…
Cloreto de ferro (III) hexahidratado ACS
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN2065-1KG IN2065-5KG
APOSIN2065-1KGEA 0 EUR
APOSIN2065-1KG APOSIN2065-5KG
Cloreto de ferro (III) hexahidratado ACS
Cloreto de Ferro (III) hexahidratado
Fórmula: FeCl₃·6H₂O
Ponto de ebulição: 280…285 °C
Ponto de Fusão: 37 °C
Densidade: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149712
Número CAS: 10025-77-1
UN: 3260
ADR: 8,III