Print…
Cloreto de ferro (II) tetrahidratado
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
IN2059-250G IN2059-100G IN2059-1KG IN2059-50G
APOSIN2059-250GEA 109 EUR
APOSIN2059-250G APOSIN2059-100G APOSIN2059-1KG APOSIN2059-50G
Cloreto de ferro (II) tetrahidratado
Cloreto de Ferro (II) tetrahidratado
Fórmula: FeCl₂·4H₂O
Peso Molecular: 198.81 g/mol
Ponto de Fusão: 105…110 °C
Densidade: 1.93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149709
Número CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8 II