Print…
Iron(III) bromide, anidro
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN2056-100G IN2056-25G IN2056-5G
APOSIN2056-100GEA 140 EUR
APOSIN2056-100G APOSIN2056-25G APOSIN2056-5G
Iron(III) bromide, anidro
Iron(III) bromide
Fórmula: Br₃Fe
Ponto de Fusão: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016082
Número CAS: 10031-26-2
EINECS: 233-089-1