Print…
Sulfato de amônio ferroso (II) hexahidratado ACS
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ferrous Ammonium sulphate Hexahydrate, di-Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate, Ferrous ammonium sulphate hexahydrate, Ammonium iron(Ⅱ) sulphate hexahydrate, Ammonium ferrous sulphate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulphate hydrate
IN2044-500G IN2044-2KG
APOSIN2044-500GEA 116 EUR
APOSIN2044-500G APOSIN2044-2KG
Sulfato de amônio ferroso (II) hexahidratado ACS
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate
Fórmula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Peso Molecular: 392.14 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Densidade: 1.864 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150530
Número CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8