Print…
Óxido de Iodo (V) 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN2029-100G IN2029-25G
APOSIN2029-100GEA 203 EUR
APOSIN2029-100G APOSIN2029-25G
Óxido de Iodo (V) 99%
Óxido de Iodo (V)
Fórmula: I₂O₅
Ponto de Fusão: 275…350 °C (decomposição)
Densidade: 5,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011356
Número CAS: 12029-98-0
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II