Print…
Tricloreto de Holmio, anidro 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Holmium trichloride
IN1981-25G IN1981-5G
APOSIN1981-25GEA 522 EUR
APOSIN1981-25G APOSIN1981-5G
Tricloreto de Holmio, anidro 99,9%
Tricloreto de Holmio
Fórmula: Cl₃Ho
Peso Molecular: 271.29 g/mol
Ponto de ebulição: 1500 °C
Ponto de Fusão: 718 °C
Densidade: 3.7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011051
Número CAS: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1