Print…
Cloreto de Hafnio (iV) 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1954-100G IN1954-25G
APOSIN1954-100GEA 0 EUR
APOSIN1954-100G APOSIN1954-25G
Cloreto de Hafnio (iV) 98+%
Cloreto de Hafnio (iV)
Fórmula: Cl₄Hf
Ponto de Fusão: 320 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011034
Número CAS: 13499-05-3
UN: 3260
ADR: 8,II