Print…
Gallium trinitrate hydrate 99.999%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1888-25G IN1888-5G
APOSIN1888-25GEA 282 EUR
APOSIN1888-25G APOSIN1888-5G
Gallium trinitrate hydrate 99.999%
Gallium trinitrate hydrate
Fórmula: GaN₃O₉·H₂O
Peso Molecular: 273.75 g/mol
Ponto de Fusão: 110 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149723
Número CAS: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II