Print…
Gallium trinitrate hydrate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1885-100G IN1885-25G
APOSIN1885-100GEA 0 EUR
APOSIN1885-100G APOSIN1885-25G
Gallium trinitrate hydrate 99,9%
Gallium trinitrate hydrate
Fórmula: GaN₃O₉·H₂O
Ponto de Fusão: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149723
Número CAS: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II