Print…
Gallium(III) chloride, anidro 99.999%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1873-100G IN1873-500G
APOSIN1873-100GEA 654 EUR
APOSIN1873-100G APOSIN1873-500G
Gallium(III) chloride, anidro 99.999%
Gallium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Ga
Ponto de Fusão: 78 °C
Densidade: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011018
Número CAS: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 3260
ADR: 8,II