Print…
Gálio 99.9999%, lingote
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1855-10G IN1855-50G
APOSIN1855-10GEA 255 EUR
APOSIN1855-10G APOSIN1855-50G
Gálio 99.9999%, lingote
Gálio
Fórmula: Ga
Ponto de ebulição: 2403 °C/760mmHg
Densidade: 5,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134045
Número CAS: 7440-55-3
UN: 2803
ADR: 8,III