Print…
Cloreto de Gadolínio (III) hexahidratado 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Gadolinium trichloride hexahydrate
IN1822-100G IN1822-5G
APOSIN1822-100GEA 319 EUR
APOSIN1822-100G APOSIN1822-5G
Cloreto de Gadolínio (III) hexahidratado 99,9%
Cloreto de Gadolínio (III) hexahidratado
Fórmula: Cl₃Gd·6H₂O
Peso Molecular: 371.7 g/mol
Densidade: 2.424 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149732
Número CAS: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6