Print…
Gadolinium trichloride, anidro 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1819-100G IN1819-25G IN1819-5G
APOSIN1819-100GEA 1010 EUR
APOSIN1819-100G APOSIN1819-25G APOSIN1819-5G
Gadolinium trichloride, anidro 99,9%
Gadolinium trichloride
Fórmula: Cl₃Gd
Ponto de Fusão: 609 °C
Densidade: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011024
Número CAS: 10138-52-0
EINECS: 233-386-6