Print…
Bromato de Sódio
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1803-100G IN1803-25G
APOSIN1803-100GEA 29 EUR
APOSIN1803-100G APOSIN1803-25G
Bromato de Sódio
Bromato de Sódio
Fórmula: BrNaO₃
Ponto de Fusão: 381 °C (decomposição)
Densidade: 3,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003476
Número CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II