Print…
Óxido de Európio (III) 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1789-25G IN1789-5G
APOSIN1789-25GEA 705 EUR
APOSIN1789-25G APOSIN1789-5G
Óxido de Európio (III) 99.99%
Óxido de Európio (III)
Fórmula: Eu₂O₃
Peso Molecular: 351.92 g/mol
Ponto de ebulição: 4118 °C
Ponto de Fusão: 2291 °C
Densidade: 7.42 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010997
Número CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904