Print…
Europium trinitrate hydrate 99.999%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1783-25G IN1783-5G IN1783-100G
APOSIN1783-25GEA 509 EUR
APOSIN1783-25G APOSIN1783-5G APOSIN1783-100G
Europium trinitrate hydrate 99.999%
Europium trinitrate hydrate
Fórmula: EuN₃O₉·xH₂O
Ponto de Fusão: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149697
Número CAS: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III