Print…
Europium trinitrate hydrate 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1780-25G IN1780-5G IN1780-100G
APOSIN1780-25GEA 0 EUR
APOSIN1780-25G APOSIN1780-5G APOSIN1780-100G
Europium trinitrate hydrate 99.99%
Europium trinitrate hydrate
Fórmula: EuN₃O₉·xH₂O
Ponto de Fusão: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149697
Número CAS: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III