Print…
Europium trinitrate hydrate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1777-100G IN1777-10G
APOSIN1777-100GEA 0 EUR
APOSIN1777-100G APOSIN1777-10G
Europium trinitrate hydrate 99,9%
Europium trinitrate hydrate
Fórmula: EuN₃O₉·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149697
Número CAS: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III