Print…
Europium(III) bromide 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN1762-100G IN1762-10G
APOSIN1762-100GEA 1050 EUR
APOSIN1762-100G APOSIN1762-10G
Europium(III) bromide 99.99%
Europium(III) bromide
Fórmula: Br₃Eu
Peso Molecular: 391.67 g/mol
Ponto de Fusão: 702 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 13759-88-1