Print…
Erbium trichloride hexahydrate 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1696-100G IN1696-25G
APOSIN1696-100GEA 270 EUR
APOSIN1696-100G APOSIN1696-25G
Erbium trichloride hexahydrate 99.99%
Erbium trichloride hexahydrate
Fórmula: Cl₃Er·6H₂O
Ponto de Fusão: 774 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149693
Número CAS: 10025-75-9