Print…
Erbium trichloride, anidro 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1695-100G IN1695-25G
APOSIN1695-100GEA 383 EUR
APOSIN1695-100G APOSIN1695-25G
Erbium trichloride, anidro 99,9%
Erbium trichloride
Fórmula: Cl₃Er
Ponto de ebulição: 1500 °C
Ponto de Fusão: 774 °C
Densidade: 4,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010989
Número CAS: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0