Print…
Erbium trichloride hexahydrate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1693-100G IN1693-25G
APOSIN1693-100GEA 348 EUR
APOSIN1693-100G APOSIN1693-25G
Erbium trichloride hexahydrate 99,9%
Erbium trichloride hexahydrate
Fórmula: Cl₃Er·6H₂O
Peso Molecular: 381.71 g/mol
Ponto de Fusão: 774 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149693
Número CAS: 10025-75-9
EINECS: 233-385-0