Print…
Erbium tribromide nonahydrate 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN1687-100G IN1687-25G
APOSIN1687-100GEA 371 EUR
APOSIN1687-100G APOSIN1687-25G
Erbium tribromide nonahydrate 99.99%
Erbium tribromide nonahydrate
Fórmula: Br₃Er·9H₂O
Ponto de Fusão: 950 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209649
Número CAS: 29843-93-4