Print…
Óxido de disprósio (III) 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1663-100G IN1663-250G IN1663-25G
APOSIN1663-100GEA 618 EUR
APOSIN1663-100G APOSIN1663-250G APOSIN1663-25G
Óxido de disprósio (III) 99,9%
Óxido de disprósio (III)
Fórmula: Dy₂O₃
Ponto de Fusão: 2340 °C
Densidade: 7,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010986
Número CAS: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0