Print…
Dysprosium trichloride hexahydrate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1639-100G IN1639-250G
APOSIN1639-100GEA 0 EUR
APOSIN1639-100G APOSIN1639-250G
Dysprosium trichloride hexahydrate 99,9%
Dysprosium trichloride hexahydrate
Fórmula: Cl₃Dy·6H₂O
Ponto de Fusão: 718 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010984
Número CAS: 15059-52-6