Print…
Dysprosium(III) bromide hydrate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
IN1633-100G IN1633-500G
APOSIN1633-100GEA 422 EUR
APOSIN1633-100G APOSIN1633-500G
Dysprosium(III) bromide hydrate 99,9%
Dysprosium(III) bromide hydrate
Fórmula: Br₃Dy·H₂O
Ponto de Fusão: 881 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 29843-91-2