Print…
Dysprosium 99,9%, lascas
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1612-10G IN1612-50G
APOSIN1612-10GEA 139 EUR
APOSIN1612-10G APOSIN1612-50G
Dysprosium 99,9%, lascas
Dysprosium
Fórmula: Dy
Peso Molecular: 162.5 g/mol
Ponto de ebulição: 2335 °C
Ponto de Fusão: 1409 °C
Densidade: 8.54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010982
Número CAS: 7429-91-6
UN: 3089
ADR: 4.1 II