Print…
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1591-1KG IN1591-250G
APOSIN1591-1KGEA 92.8 EUR
APOSIN1591-1KG APOSIN1591-250G
Sulfato de cobre (II) pentahidratado 99%
Sulfato de Cobre (II) pentahidratado
Fórmula: CuSO₄·5H₂O
Ponto de Fusão: 110 °C (decomposição)
Densidade: 2,284 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149681
Número CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III