Print…
Copper selenide 99.999%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Copper(II) selenide
IN1588-25G IN1588-100G
APOSIN1588-25GEA 317 EUR
APOSIN1588-25G APOSIN1588-100G
Copper selenide 99.999%
Copper selenide
Fórmula: CuSe
Peso Molecular: 142.51 g/mol
Ponto de Fusão: 550 °C (decomposição)
Densidade: 5.99 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016058
Número CAS: 1317-41-5
Merck Index: 12,02719