Print…
Copper selenide 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Copper(II) selenide
IN1585-100G IN1585-25G
APOSIN1585-100GEA 618 EUR
APOSIN1585-100G APOSIN1585-25G
Copper selenide 99.99%
Copper selenide
Fórmula: CuSe
Peso Molecular: 142.51 g/mol
Ponto de Fusão: 550 °C (decomposição)
Densidade: 5.99 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016058
Número CAS: 1317-41-5
EINECS: 215-272-8
UN: 3283
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,02719