Print…
Copper (II) nitrate hemipentahydrate 99.999%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
IN1570-100G IN1570-500G
APOSIN1570-100GEA 422 EUR
APOSIN1570-100G APOSIN1570-500G
Copper (II) nitrate hemipentahydrate 99.999%
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Fórmula: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Peso Molecular: 277.63 g/mol
Ponto de Fusão: 255 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00211298
Número CAS: 19004-19-4
UN: 3085
ADR: 5.1+8 II