Print…
Iodeto de Cobre (I) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1559-100G IN1559-1KG IN1559-500G
APOSIN1559-100GEA 24.8 EUR
APOSIN1559-100G APOSIN1559-1KG APOSIN1559-500G
Iodeto de Cobre (I) 98%
Iodeto de Cobre (I)
Fórmula: CuI
Ponto de ebulição: 1290 °C
Ponto de Fusão: 605 °C
Densidade: 5,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010978
Número CAS: 7681-65-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III