Print…
Iodeto de Cobre (I) 99.998%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1558-100G IN1558-25G
APOSIN1558-100GEA 89.9 EUR
APOSIN1558-100G APOSIN1558-25G
Iodeto de Cobre (I) 99.998%
Iodeto de Cobre (I)
Fórmula: CuI
Ponto de ebulição: 1290 °C
Ponto de Fusão: 605 °C
Densidade: 5,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010978
Número CAS: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III