Print…
Cloreto de cobre (I) 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Cloreto de cobre
IN1542-100G IN1542-500G IN1542-1KG
APOSIN1542-100GEA 46.4 EUR
APOSIN1542-100G APOSIN1542-500G APOSIN1542-1KG
Cloreto de cobre (I) 99%
Cloreto de cobre (I)
Fórmula: ClCu
Peso Molecular: 99 g/mol
Ponto de ebulição: 1490 °C
Ponto de Fusão: 430 °C
Densidade: 4.14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010971
Número CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02690