Print…
Brometo de Cobre (I) 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1539-1KG IN1539-250G IN1539-10KG
APOSIN1539-1KGEA 848 EUR
APOSIN1539-1KG APOSIN1539-250G APOSIN1539-10KG
Brometo de Cobre (I) 99%
Brometo de Cobre (I)
Fórmula: BrCu
Ponto de ebulição: 1345 °C
Ponto de Fusão: 504 °C
Densidade: 4,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010969
Número CAS: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6