Print…
Cobre (II) acetato 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
IN1535-25G IN1535-50G
APOSIN1535-25GEA 21.9 EUR
APOSIN1535-25G APOSIN1535-50G
Cobre (II) acetato 96%
Copper(II) acetate
Fórmula: CuCH₃CO₂
Peso Molecular: 181.64 g/mol
Ponto de ebulição: 240
Ponto de Fusão: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008690
Número CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 12,02690