Print…
Chromium(III) nitrate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1477-100G IN1477-25G
APOSIN1477-100GEA 0 EUR
APOSIN1477-100G APOSIN1477-25G
Chromium(III) nitrate 99,9%
Chromium(III) nitrate
Fórmula: CrN₃O₉
Ponto de Fusão: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 13548-38-4
UN: 2720
ADR: 5.1,III