Print…
Nitrato de Césio 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitric acid cesium salt
IN1456-100G IN1456-500G
APOSIN1456-100GEA 212 EUR
APOSIN1456-100G APOSIN1456-500G
Nitrato de Césio 99,9%
Nitrato de Césio
Fórmula: CsNO₃
Peso Molecular: 194.91 g/mol
Ponto de ebulição: 737
Ponto de Fusão: 414 °C
Densidade: 3.685 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010963
Número CAS: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,02057