Print…
Cesium hydroxide 50% em solução aquosa 99,9%
Perigo
IN1453-100G IN1453-500G
APOSIN1453-100GEA 270 EUR
APOSIN1453-100G APOSIN1453-500G
Cesium hydroxide 50% em solução aquosa 99,9%
Cesium hydroxide
Fórmula: CsOH
Densidade: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010964
Número CAS: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8,II