Print…
Carbonato de césio 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1435-5G IN1435-50G
APOSIN1435-5GEA 92.8 EUR
APOSIN1435-5G APOSIN1435-50G
Carbonato de césio 99%
Carbonato de césio
Fórmula: Cs₂CO₃
Ponto de Fusão: 610 °C (decomposição)
Densidade: 4,072 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010957
Número CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9