Print…
Calcium wolframate 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
IN1393-250G IN1393-50G
APOSIN1393-250GEA 651 EUR
APOSIN1393-250G APOSIN1393-50G
Calcium wolframate 99,9%
Calcium wolframate
Fórmula: CaO₄W
Ponto de Fusão: 1620 °C
Densidade: 6,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010913
Número CAS: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4