Print…
Calcium nitrate hydrate 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
IN1390-25G IN1390-5G
APOSIN1390-25GEA 72.5 EUR
APOSIN1390-25G APOSIN1390-5G
Calcium nitrate hydrate 99.99%
Calcium nitrate hydrate
Fórmula: Ca(NO₃)₂·H₂O
Peso Molecular: 182.1 g/mol
Ponto de ebulição: 132 °C
Ponto de Fusão: 39.7 °C
Densidade: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149604
Número CAS: 35054-52-5
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687